Stampa…
NBQX 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
329260250 329261000
329260250.EA 416 EUR
329260250. 329261000.
NBQX 98+%
NBQX
Formula: C₁₂H₈N₄O₆S
Peso molecolare: 336,28 g/mol
Punto di ebollizione: 613°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12910445
CAS Number: 118876-58-7
Visualizza i codici
Appearance almost-white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98 %
Water ≤5 %