Stampa…
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
320370250 320371000
320370250.EA 22.5 EUR
320370250. 320371000.
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilizzato
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formula: C₁₄H₂₂O₄
Peso molecolare: 254,33 g/mol
Punto di ebollizione: >315°C
Densità: 0,995
Flash Pt: 109°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015425
CAS Number: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Visualizza i codici
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ