Stampa…
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
264220010 264220050
264220010.EA 87.6 EUR
264220010. 264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formula: C9H7NO
Peso molecolare: 145,1580 g/mol
Punto di ebollizione: 261°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067074
CAS Number: 1006-68-4
Visualizza i codici
Appearance yellow to beige to brown low melting mass or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %