Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
176530010 176530050
176530010.EA 89.1 EUR
176530010. 176530050.
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176.212 g/mol
Punto di ebollizione: 343.9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001741
CAS Number: 53440-12-3
EINECS: 258-553-0
Visualizza i codici
Appearance white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 93°C to 96°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %