Stampa…
4H-Pyran-4-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
175750010 175750050
175750010.EA 161 EUR
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-one 98%
4H-Pyran-4-one
Formula: C₅H₄O₂
Punto di ebollizione: 210…215°C (760mmHg)
Flash Pt: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006576
CAS Number: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C