Stampa…
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
128790050 128790250
128790050.EA 25.2 EUR
128790050. 128790250.
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Bis(4-nitrophenyl)disulphide
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Peso molecolare: 308,34 g/mol
Punto di ebollizione: 478,8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003573
CAS Number: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Visualizza i codici
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C