Stampa…
Methylsuccinic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
127750050 127750250
127750050.EA 69.1 EUR
127750050. 127750250.
Methylsuccinic anhydride 97%
Methylsuccinic anhydride
Formula: C₅H₆O₃
Punto di ebollizione: 238…240°C (760mmHg)
Densità: 1,22
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005527
CAS Number: 4100-80-5
EINECS: 223-870-5
Visualizza i codici
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 96.0 to 104.0 %
Melting point 33°C to 35°C