Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 56.8 EUR
A18512.14 A18512.22 A18512.36
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Punto di ebollizione: 143…144 °C/1,5 mm
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007445
CAS Number: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,III