Stampa…
1-Naftilamina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Aminonaphthalene
104120250 104121000
104120250.EA 33.3 EUR
104120250. 104121000.
1-Naftilamina ≥98%
1-Naftilamina
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 301°C (760mmHg)
Flash Pt: 157°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004016
CAS Number: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C