Stampa…
Tioacetammide 4% in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethanethioamide
85975.290EA 388 EUR
85975.290 85975.180 85975.260
Tioacetammide 4% in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Tioacetammide
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: CH₃CSNH₂
Punto di ebollizione: ~100 °C (1013 hPa)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
CAS Number: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM