Stampa…
Potassio dicromato 106 g/L 0.36 mol/l in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1069501
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Dicromato di potassio
87716.260EA 179 EUR
87716.260 87716.180
Potassio dicromato 106 g/L 0.36 mol/l in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1069501
Potassio bicromato
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: K₂Cr₂O₇
Peso molecolare: 294.18 g/mol
Punto di ebollizione: 500
Punto di fusione: 398
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011367
CAS Number: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790