Oro soluzione, 1.000 mg/l Au in acido cloridrico 2% AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86662.260EA
319.9
EUR
86662.260
86662.180
Oro soluzione, 1.000 mg/l Au in acido cloridrico 2% AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di oro
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%