Antimonio soluzione standard 1.000 mg/l Sb in acido nitrico 5% con acido fluridrico (max. 1%) AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86707.260EA
45.6
EUR
86707.260
86707.180
Antimonio soluzione standard 1.000 mg/l Sb in acido nitrico 5% con acido fluridrico (max. 1%) AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di antimonio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%