Wright's stain Microscopy_Staining, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
MQ400
Densità:
0.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082143 CAS Number: 68988-92-1 EINECS: 273-541-5 |
![]() |