Stampa…
Wright's stain colorante per microscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17903.14 A17903.22
A17903.14EA 54.6 EUR
A17903.14 A17903.22
Wright's stain colorante per microscopia
Wright's stain
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082143
CAS Number: 68988-92-1