Stampa…
Wright's stain, puro, certificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
422640100 422640250 422641000
ACRO422640100EA 28.5 EUR
ACRO422640100 ACRO422640250 ACRO422641000
Wright's stain, puro, certificato
Wright's stain
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082143
CAS Number: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes