Stampa…
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Fornitore: Cayman Chemical
400090-25 400090-5
CAYM400090-25EA 89.7 EUR
CAYM400090-25 CAYM400090-5
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066288
CAS Number: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5