4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore (Oncogene)
4876-1
4876-5
4876-1EA
64.8
EUR
4876-1
4876-5
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP), Sigma-Aldrich®
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Formula:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00066288 CAS Number: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |