Stampa…
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
3351.0005EA 0 EUR
3351.0005 3351.0025
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066288
CAS Number: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5
Visualizza i codici
Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %