Stampa…
97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Disodio 4-nitrofenil fosfato esaidrato
A12310.06 A12310.14 A12310.22
A12310.06EA 52.3 EUR
A12310.06 A12310.14 A12310.22
97+%
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations.
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Peso molecolare: 371.144 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066288
CAS Number: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5