N-Octil β-D-glucopiranoside
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 29836-26-8
Molecular Formula: C14H28O6
Formula Weight: 292.37
Melting Point: 103-104°
Beilstein Reference: 84118
Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol)
Formula:
C₁₄H₂₈O₆ Punto di fusione: 103…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063288 CAS Number: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |