Stampa…
N-Octil β-D-glucopiranoside, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: Octil β-D-glucopiranoside
494460-1 494460-5
494460-1EA 524 EUR
494460-1 494460-5
N-Octil β-D-glucopiranoside, Millipore®
N-Octil β-D-glucopiranoside
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Peso molecolare: 292.37 g/mol
Punto di fusione: 110
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063288
CAS Number: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8