Stampa…
N-Octil β-D-glucopiranoside, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
494459-1EA 188 EUR
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
N-Octil β-D-glucopiranoside, Millipore®
N-Octil β-D-glucopiranoside
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063288
CAS Number: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8