Sodio alluminato, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 1302-42-7
Molecular Formula: Al2O3.Na2O
Formula Weight: 163.94
Physical Form: Crystalline
Density: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in alcohol, soluble in water
UN No.: 2812
MDL No.: MFCD00801010
Formula:
NaAlO₂ Punto di fusione: 1800 °C Densità: 1,52 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00801010 CAS Number: 1302-42-7 EINECS: 215-100-1 UN: 2812 ADR: 8,III Merck Index: 12,08715 |