Stampa…
Formaldeide 4% Histology, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
MQ400
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 101 EUR
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldeide 4% Histology, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldeide
(= 10% Formaline solution)
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30.03 g/mol
Punto di ebollizione: -19.3
Punto di fusione: -92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Visualizza i codici
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)