Stampa…
Florisil® per analisi dei pesticidi
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 222 EUR
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® per analisi dei pesticidi
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1