Stampa…
Florisil® Chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acido silicico sale di magnesio, attivo, Acido silicico sale di magnesio, Florisil
MQ200
46385-500G-F 46385-5KG-F
46385-500G-FEA 257 EUR
46385-500G-F 46385-5KG-F
Florisil® Chromatography, Supelco®
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
Peso molecolare: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2c888e653111b8d5ed2a2a4529f3776d5914dc6&vid=6afdd8244a091087ffbdc0eb4fc12bf74ec30a92&prid=web&clid=SAPDAM