Florisil®, powder_fine <200 mesh Chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Acido silicico sale di magnesio, attivo, Acido silicico sale di magnesio, Florisil
MQ100
Formula:
MgO₃Si Peso molecolare: 100.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS Number: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |