Stampa…
Florisil® per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
03286-100G-F 03286-500G-F
03286-100G-FEA 142 EUR
03286-100G-F 03286-500G-F
Florisil® per cromatografia, Supelco®
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&vid=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&prid=web&clid=SAPDAM