Stampa…
Florisil® per cromatografia
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
SC-4179-B005 SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA 258 EUR
PROOSC-4179-B005 PROOSC-4179-S020
Florisil® per cromatografia
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1