Stampa…
Florisil® 100-200 mesh Chromatography_column
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acido silicico sale di magnesio, attivo, Acido silicico sale di magnesio, Florisil
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 131 EUR
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh Chromatography_column
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
Peso molecolare: 100.38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)