Stampa…
Florisil® 100-200 mesh per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21870.0B B21870.30
B21870.0BEA 346 EUR
B21870.0B B21870.30
Florisil® 100-200 mesh per cromatografia
Silicato di magnesio
CAS No.: 1343-88-0 MDL No.: MFCD00078249
Formula: MgO₃Si
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1