Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å, LiChroprep® for liquid chromatography
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.09390.0100 1.09390.9025 1.09390.9030
1.09390.0100EA 0 EUR
1.09390.0100 1.09390.9025 1.09390.9030
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å, LiChroprep® for liquid chromatography
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4