Gel di silice, Pore size: 300 Å, spherical
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
44101.09
44101.18
44101.09EA
187
EUR
44101.09
44101.18
Gel di silice, Pore size: 300 Å, spherical
Gel di silice
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |