Gel di silice, Pore size: 260 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
45804.03
45804.06
45804.03EA
62
EUR
45804.03
45804.06
Gel di silice, Pore size: 260 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS per HPLC
Gel di silice
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 130m2/g, P.V. 0.90cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |