Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 150 Å, wide pore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
42726.18 42726.30 42726.A1 42726.A7
42726.18EA 31.6 EUR
42726.18 42726.30 42726.A1 42726.A7
Gel di silice, Dimensioni pori: 150 Å, wide pore
Gel di silice
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: -100+200 Mesh, S.A. 350-400m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4