Stampa…
Gel di silice, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS per HPLC/UHPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
45795.03 45795.06
45795.03EA 128 EUR
45795.03 45795.06
Gel di silice, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS per HPLC/UHPLC
Gel di silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4