Gel di silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |