Stampa…
Gel di silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 7.5 µm APS for preparative chromatography
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
45816.14 45816.06
45816.14EA 214 EUR
45816.14 45816.06
Gel di silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 7.5 µm APS for preparative chromatography
Gel di silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 335m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4