Stampa…
Gel di silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
45810.06 45810.14
45810.06EA 128 EUR
45810.06 45810.14
Gel di silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS per HPLC
Gel di silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4