Stampa…
Gel di silice, in granuli -3/+8 mesh desiccant
Fornitore: Thermo Scientific
44386.30 44386.A1 44386.A7
44386.30EA 29.5 EUR
44386.30 44386.A1 44386.A7
Gel di silice, in granuli -3/+8 mesh desiccant
Gel di silice
CAS No.: 7631-86-9 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16