Stampa…
Dicicloesilcarbodiimide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: DCC, N,N'-Dicicloesilcarbodiimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02954.4000 8.02954.9018 8.02954.9020 8.02954.0250 8.02954.5000
8.02954.4000EA 386 EUR
8.02954.4000 8.02954.9018 8.02954.9020 MERC8.02954.0250 8.02954.5000
Dicicloesilcarbodiimide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dicicloesilcarbodiimide
Formula: C₁₃H₂₂N₂
Peso molecolare: 206,33 g/mol
Punto di ebollizione: 148…152 °C (15 hPa)
Punto di fusione: 35…36 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00011659
CAS Number: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03123