Stampa…
Dicicloesilcarbodiimide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DCC, N,N'-Dicicloesilcarbodiimide
113900010 113901000 113902500 113900050 113900250
ACRO113900010EA 172 EUR
ACRO113900010 ACRO113901000 ACRO113902500 ACRO113900050 ACRO113900250
Dicicloesilcarbodiimide 99%
Dicicloesilcarbodiimide
Formula: C₁₃H₂₂N₂
Peso molecolare: 206,33 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C (6 mmHg)
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011659
CAS Number: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03123
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 35 °C
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in acetone) clear colorless to yellowish
Color scale ≤25 APHA (ASTM D 1209)
Bromine number ≤5 g Br/100 g (ASTM D 1159)