Stampa…
Dicicloesilcarbodiimide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DCC, N,N'-Dicicloesilcarbodiimide
A10973.14 A10973.22 A10973.36
A10973.14EA 22.9 EUR
A10973.14 A10973.22 A10973.36
Dicicloesilcarbodiimide ≥99%
Dicicloesilcarbodiimide
Purity: 99% CAS No.: 538-75-0 Molecular Formula: C13H22N2 Formula Weight: 206.33 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 154-156°/11mm Beilstein Reference: 610662 Merck Reference: 14,3096 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011659
Formula: C₁₃H₂₂N₂
Peso molecolare: 206,33 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 33…36 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: 138 °C (280 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011659
CAS Number: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3096