Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11670.06
A11670.14
A11670.06EA
89.4
EUR
A11670.06
A11670.14
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥97%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Purity: 97%
CAS No.: 1000-70-0
Molecular Formula: C7H18N2Si2
Formula Weight: 186.41
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 2042082
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051538
Formula:
C₇H₁₈N₂Si₂ Peso molecolare: 186,4 g/mol Punto di ebollizione: 163…164 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 0,823 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051538 CAS Number: 1000-70-0 EINECS: 213-673-2 ADR: 3,III |