Stampa…
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
8.03649.0010EA 54.4 EUR
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimide
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (1013 hPa)
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065689
CAS Number: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 126.2 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)