Stampa…
Diisopropylcarbodiimide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
115210250 115211000 115215000
ACRO115210250EA 104 EUR
ACRO115210250 ACRO115211000 ACRO115215000
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C (760 mmHg)
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065689
CAS Number: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 3384
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %