Calcium aluminate ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 12042-68-1
Molecular Formula: CaAl2O4
Formula Weight: 158.02
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.981
Melting Point: 1600°
MDL No.: MFCD00049722
Formula:
Al₂CaO₄ Punto di fusione: 1600 °C Densità: 2,981 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049722 CAS Number: 12042-68-1 EINECS: 234-931-0 |