Stampa…
Barium aluminate, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
22642.22 22642.36
22642.22EA 61.6 EUR
22642.22 22642.36
Barium aluminate, tech.
Barium aluminate
CAS No.: 12004-04-5 Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula) Formula Weight: 561.98 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00049716
Formula: Al₂BaO₄
Punto di fusione: 169,5…170 °C
Densità: 4,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049716
CAS Number: 12004-04-5
EINECS: 234-445-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III