Stampa…
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
203782-1 203782-100 203782-250 203782-5
203782-1EA 372 EUR
203782-1 203782-100 203782-250 203782-5
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside), Millipore®
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Peso molecolare: 408.63 g/mol
Punto di fusione: 237…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005666
CAS Number: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8